Learn More
Masterflex™ Tubo per pompa Tygon E-Lab chiaro Masterflex™
Codice prodotto. 13588990
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
24
26
35
82
88
89
Dimensione della confezione:
15m
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni dei tubi unitSize
13588990 35 Pezzo
13578990 24 15m
13509000 26 Pezzo
13539000 82 Pezzo
13549000 88 Pezzo
13559000 89 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 13588990 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 0650935
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use this tubing for general laboratory applications. Clear Tygon™ E-Lab Pump Tubing is ideal for inorganic chemicals and viscous fluids.
  • Clear tubing for easy flow monitoring
  • Nonaging, nonoxidizing
  • Low gas permeability
  • High dielectric constant
Specifica
Autoclavabile Sì
Diametro (sistema imperiale) interno 0.31 in.
Diametro (sistema metrico) interno 7.9 mm
Materiale Tygon E-Lab
Diametro (sistema imperiale) esterno 1.37 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 35 mm
Overall Length (English) 49.2 ft.
Overall Length (Metric) 1500 cm
Da utilizzare con (applicazione) general transfer applications
Min. Operating Temperature (Metric) -46°C
Quantità confezione 1 Each
Dimensioni dei tubi 35
Portata 3.8 to 2300mL/min.
Flessibile flangiato 3/8 in.
Altezza (sistema metrico) 8.8 m
Colore Trasparente
Pressione massima 35 psi
Livello di vuoto 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 74°C
Product Type Pump Tubing