Learn More
Masterflex™ Testa pompante Easy-Load II con alloggiamento per tubi di precisione Masterflex™
Codice prodotto. 11842593 Sfoglia Tutto Masterflex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale rotore:
Acciaio inox
Cold-rolled Steel
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale rotore Dimensione della confezione
11842593 Acciaio inox Pezzo
11822593 Cold-rolled Steel Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11842593 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 7720160
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    779.28€
    644.72€ / pezzi 1
    Risparmia 134.56€
    17% Sconto
Spedizione stimata: 12-11-2026
Achieve flow rates of 0.06 to 2300 mL/min (1 to 600 rpm) with these pump heads. ™™™ È sufficiente caricare il tubo e avviare la pompa
  • Four-roller rotor improves pressure performance and mechanical stability while reducing pulsation
  • Improved occlusion bed geometry lengthens tubing life.
  • Polyphenylene sulfide (PPS) housing with either stainless steel (SS) or cold-rolled steel (CRS) rotor—choose CRS for economy or SS for greater durability and chemical resistance
  • Model 77201-60 with adjustable occlusion gives you the option of loosening occlusion for longer tubing life or increasing occlusion for higher pressure
  • Each pump head accepts tubing sizes L/S 13, L/S 14, L/S 16, L/S 25, L/S 17 and L/S 18
Specifica
Portata 0.06 to 2300 mL/min.
Da utilizzare con (applicazione) For precision tubing
Include Single-channel mounting hardware and a 15 in. length of silicone pump tubing
Modello 77201-60
N. di canali 1
N. di rulli 4
Tipo di occlusione Regolabile
Overall Depth (Metric) 7 cm
Overall Height (Metric) 12.1 cm
Larghezza complessiva (sistema metrico) 12.7 cm
Quantità 1 ciascuno
Materiale rullo Acciaio inox
Tipo di tubi L/S 13, L/S 14, L/S 16, L/S 25, L/S 17, L/S 18
Tipo Easy-Load II Pump Head
Materiale rotore Acciaio inox
Speed da 1 a 600 rpm
Materiale involucro Polisolfuro di fenilene