Learn More
Masterflex™ Azionamento modulare di precisione Masterflex™ I/P
Codice prodotto. 13447099 Sfoglia Tutto Masterflex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Portata:
19000 ml/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Portata Dimensione della confezione
13447099 19000 ml/min. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13447099 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 0759120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4910.00€
    4103.53€ / pezzi 1
    Risparmia 806.47€
    16% Sconto
Spedizione stimata: 04-01-2027
Place motor and controller where convenient with modular design
  • Flow rate 0.04 to 19 LPM with I/P™ tubing—flow rate depends on drive rpm, pump head, and tubing size
  • Digital interface with LED display shows pump rpm— confirm speed setting at a glance
  • Remote control available using analog communication—voltage, current and contact closure
  • Powerful motor lets you stack two pump heads for increased flow rate while offering ±0.25% speed control accuracy
Specifica
Requisiti elettrici 115/230 VCA, 149 W
Portata 19000 ml/min.
Include Cavo di alimentazione da 1.8 m (6 piedi) con presa IEC 320/CEE22
Overall Height (Metric) 15.2 cm
Lunghezza complessiva (sistema metrico) 39.5 cm
Larghezza complessiva (sistema metrico) 14.1 cm
Reversibile Sì
Controllo della velocità 0.0025
Wattage 149 w
Speed 6 - 650