Learn More
Masterflex™ I/P™ Brushless Process Drive with Remote Input/Output
Codice prodotto. 11815521 Sfoglia Tutto Masterflex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Portata:
0.2 to 4 mL/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Portata Dimensione della confezione
11815521 0.2 to 4 mL/min. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11815521 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 7741100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6920.00€
    5182.40€ / pezzi 1
    Risparmia 1737.60€
    25% Sconto
Spedizione stimata: 15-09-2027
Powerful, low-maintenance drives are versatile and cost-effective
  • Flow rate 0.2 to 26 LPM with I/P™ tubing—flow rate depends on drive rpm, pump head, and tubing size
  • Digital interface with LED display shows percent speed with 1% resolution
  • Speed control via three-turn potentiometer for quick, easy adjustments
  • Easily control start/stop and reverse features via sealed keypad
Specifica
Certificazione/Conformità CE, ISO 9001 : 2008
Display LED
Requisiti elettrici 230 V 50/60 Hz 250 w
Portata 0.2 to 4 mL/min.
Frequenza 50/60 Hz
Protezione IP IP26
Modello 77411-00
Tipo di motore Reversibile
Overall Height (Metric) 22.9 cm
Lunghezza complessiva (sistema metrico) 33.6 cm
Larghezza complessiva (sistema metrico) 25.4 cm
Reversibile Sì
Controllo della velocità 0.25%
Tipo Process Drive
Wattage 250 w
Tensione 230 VAC
Speed 33 to 650 rpm