Learn More
Masterflex™ Azionamento pompa con motore senza spazzole di precisione con display a LED Masterflex™ IP26
Codice prodotto. 11805521 Sfoglia Tutto Masterflex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Portata:
Da 0.2 a 4 ml/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Portata Dimensione della confezione
11805521 Da 0.2 a 4 ml/min. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11805521 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 7741010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5155.00€
    4305.82€ / pezzi 1
    Risparmia 849.18€
    16% Sconto
Spedizione stimata: 05-01-2027
Use these lightweight, portable drives for your most demanding applications. Masterflex™ I/P™ Precision Brushless Drive are low-maintenance, versatile and cost-effective.
  • Features robust 1⁄3hp brushless motors that drive up to two pump heads with most tubing formulations
  • Adjust the drive speed quickly using the speed control knob
  • Speed is displayed on an easy-to-read LED display from 5 to 100% of full speed, with 1% resolution.
  • IP55-rated epoxy-coated, steel enclosure provides excellent protection against chemicals, water, and dust
  • Compact footprint and built-in carrying handle, lightweight drives conserve space and allow easy portability
Specifica
Certificazione/Conformità CE, ISO 9001: 2008
Display LED
Requisiti elettrici 230 V, 50/60 Hz, 250 w
Portata Da 0.2 a 4 ml/min.
Frequenza 50/60 Hz
Protezione IP IP26
Modello 77410-10
Tipo di motore Reversibile
Overall Height (Metric) 22.9 cm
Lunghezza complessiva (sistema metrico) 33.6 cm
Larghezza complessiva (sistema metrico) 25.4 cm
Reversibile Sì
Controllo della velocità 0.25%
Wattage 250 w
Tensione 230 VAC
Speed da 33 a 650 rpm