Learn More
Masterflex™ Azionamento pompa a velocità variabile con display digitale LED Masterflex™ IP33
Codice prodotto. 11759769
Cambia vista
Click to view available options
Portata:
0.36 to 3400 mL/min.
Da 0.06 a 580 ml/min.
Da 0.18 a 1700 ml/min.
Speed:
6 to 600 rpm
da 1 a 100 rpm
da 3 a 300 rpm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Portata Speed unitSize
11759769 0.36 to 3400 mL/min. 6 to 600 rpm Pezzo
11779769 Da 0.06 a 580 ml/min. da 1 a 100 rpm Pezzo
11769769 Da 0.18 a 1700 ml/min. da 3 a 300 rpm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11759769 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 0752810
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Accuratezza di erogazione garantita grazie all'unità digitale. ™ Stack 2 or 4 pump heads for increased flow rates and for multichannel applications.
Ensure dispensing accuracy with this digital drive. Masterflex™ IP33 Digital LED Variable-Speed Pump Drive features speed display, and speed control for precise flow regulation, ideal for metering applications. Stack 2 or 4 pump heads for increased flow rates and for multichannel applications.
Unità a console analogiche accurate dotate di potenti motori. Remote speed control requires DB9 male connector 07595-45 or cable assembly 07595-47. Use remote connector for control of start/stop via contact closure or open collector (5 V TTL); control start/stop via footswitch 77595-35 or handheld remote 07528-80. Il display a LED a tre cifre per la visualizzazione dei giri/min. del motore consente di verificare a colpo d'occhio l'impostazione della velocità. Motore reversibile per svuotare il tubo prima o dopo il pompaggio e pompare il fluido in entrambe le direzioni.
  • Flow rate 0.06 to 3400mL/min (depends on drive rpm and tubing size)
  • Spie LED per indicare la direzione del motore
  • Stackable, splash-resistant ABS plastic housing; IP33 rated
  • Remote control capabilities via a DB9 female connector on back of drive
  • Speed control input: 4 to 20 mA or 0 to 10 VDC
  • Pump direction (CW/CCW) via open collector or contact closure
  • Avvio/arresto mediante collettore aperto o chiusura a contatto
  • Tastierino a membrana anteriore per un controllo agevole di velocità, direzione e avvio/arresto
  • Pump heads NOT included with motor
Specifica
Certificazione/Conformità CE, ISO 9001 : 2000
Display LED digitale
Requisiti elettrici 115/230 VAC 50/60 Hz 75 w
Portata 0.36 to 3400 mL/min.
Da utilizzare con (applicazione) For metering applications
Frequenza 50/60 Hz
Protezione IP IP 33
Include 6 ft. (1.8m) Line cord with IEC 320/CEE22 socket
Modello 07528-10
Tipo di motore Reversibile
Overall Depth (Metric) 21.6 cm
Overall Height (Metric) 21.6 cm
Lunghezza complessiva (sistema metrico) 25.4 cm
Reversibile
Controllo della velocità ±
Tipo Pump Drive
Wattage 75 w
Tensione 115/230 VAC
Speed 6 to 600 rpm