Learn More
Masterflex™ L/S™ High-Performance Precision Tubing, Puri-Flex™
Descrizione
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | FDA compliant, meets USP Class VI requirements, manufactured according to GMP |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.25 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 6.4 mm |
| Materiale | Puri-Flex |
| Overall Length (English) | 25 ft. |
| Overall Length (Metric) | 7.6 m |
| Da utilizzare con (applicazione) | Masterflex pumps |
| Min. Operating Temperature (English) | -22°F |
| Min. Operating Temperature (Metric) | -30°C |
| Vedi altri risultati |