Learn More
Masterflex™ L/S™ Analog Modular Drive Replacement Motor
Codice prodotto. 11751019 Sfoglia Tutto Masterflex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Speed:
600 rpm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Speed Dimensione della confezione
11751019 600 rpm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11751019 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 0755379
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1495.00€
    1261.88€ / pezzi 1
    Risparmia 233.12€
    15% Sconto
Spedizione stimata: 15-01-2027
Make the most of your Masterflex™ drives replacement parts and other accessories
Choose replacement motors based on your Masterflex™ Modular System
Specifica
Tipo Replacement Parts
Vuoto 230 VAC
Speed 600 rpm