Learn More
Masterflex™ Masterflex L/S™ Variable Speed Analog Console Pump with Multichannel Pump Head
Sfoglia Tutto Masterflex ProdottiBeschreibung
- Don't lose control of your metering applications; digital display gives you precise control
- Accurate and repeatable settings with 3-digit LED display of rpm
- Pump fluid in either direction with reversible motor, perfect for purging tubing
- Choose multichannel systems for synchronous flow from all channels
- Maximize processes in a minimal footprint by stacking splash-resistant, IP33-rated drives
Spezifikation
Spezifikation
| Accuracy | ±0.25% (1 rpm at 600 and 300 rpm; 0.1 rpm at 100 rpm) |
| Control Type | Digital Variable Speed |
| Tipo di display | LED |
| Portata | 1.88 to 188 mL/min. |
| Motor Speed | 1 to 100 rpm |
| Reversible | Yes |
| Include | L/S™ Drive 07528-30, Multichannel Pump Head 07535-04, and L/S 16 Tygon™ 2-Stop Tubing 06416-16 |
| Materiale | ABS Plastic, Aluminum |
| Testa pompa | 07536-04 (L/S™ 4-Channel Pump Head) |
| Tipo di tubi | 06416-16, 8/Pk. (Tygon™ Lab Two-Stop Tubing Set, L/S™ 16) |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?