Learn More
Masterflex™ L/S™ Viton™ FDA-Compliant Pump Tubing
Codice prodotto. 11720469
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
13
14
16
25
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11720469
Marca: Masterflex™ 9641214
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Precision-extruded to provide optimum performance for flow accuracy and repeatability. ™™™
  • Opaque black tubing
  • Resists corrosives, solvents and oils at elevated temperatures
  • Buona resistenza alle sostanze chimiche
  • Complies with FDA, ADCF
  • Supplied 7.6m (25ft.) per pack
Specifica
Certificazione/Conformità FDA 21 CFR 177.2600
Descrizione FH13 and FH30 Peristaltic Pump Tubing
Diametro (sistema imperiale) interno 1/16 in.
Diametro (sistema metrico) interno 1.6 mm
Materiale Thermal-set Rubber, Viton B (67% fluorine)
Overall Length (English) 25 ft.
Overall Length (Metric) 760 cm
Da utilizzare con Tubing Size 14
Da utilizzare con (applicazione) Similar to Viton (06412) but with FDA compliance. Perfect for food and lab applications where FDA compliance is required. Eccellente resistenza chimica. Resistant to corrosives, solvents, and oils at elevated temperatures. Low gas permeability.
Min. Operating Temperature (English) °
Min. Operating Temperature (Metric) °
Resistance Properties Acids, Alkalies, Organic Solvents (Variable, test before using)
Dimensioni dei tubi 14
Portata 2.8 to 14mL/min.
Metodo di sterilizzazione Sterilize by using a circulating hot air oven at 249┬░C (480┬░F) for 16 hours
Permeabilità del gas 4,3
Limiti Limited pumping life
Colore Opaque Black
Pressione massima 1 bar
Livello di vuoto Good
Max. Operating Temperature (English) 400°F
Max. Operating Temperature (Metric) 205°C
Product Type Viton Tubing