Learn More
Masterflex™ L/S™ Viton™ FDA-Compliant Pump Tubing
Codice prodotto. 11730469 Sfoglia Tutto Masterflex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
13
14
16
25
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni dei tubi Dimensione della confezione
11730469 16 Pezzo
11700459 13 Pezzo
11720469 14 Pezzo
11740469 25 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11730469 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 9641216
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    284.00€
    218.91€ / pezzi 1
    Risparmia 65.09€
    22% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Precision-extruded to provide optimum performance for flow accuracy and repeatability. ™™™
  • Opaque black tubing
  • Resists corrosives, solvents and oils at elevated temperatures
  • Buona resistenza alle sostanze chimiche
  • Complies with FDA, ADCF
  • Supplied 7.6m (25ft.) per pack
Specifica
Certificazione/Conformità FDA 21 CFR 177.2600
Descrizione FH13 and FH30 Peristaltic Pump Tubing
Diametro (sistema imperiale) interno 1/8 in.
Diametro (sistema metrico) interno 3.2 mm
Materiale Thermal-set Rubber, Viton B (67% fluorine)
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.62 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 16 mm
Overall Length (English) 25 ft.
Overall Length (Metric) 760 cm
Da utilizzare con Tubing Size 16
Da utilizzare con (applicazione) Similar to Viton (06412) but with FDA compliance. Perfect for food and lab applications where FDA compliance is required. Eccellente resistenza chimica. Resistant to corrosives, solvents, and oils at elevated temperatures. Low gas permeability.
Min. Operating Temperature (English) °
Min. Operating Temperature (Metric) °
Resistance Properties Acids, Alkalies, Organic Solvents (Variable, test before using)
Dimensioni dei tubi 16
Portata 11 to 54mL/min.
Metodo di sterilizzazione Sterilize by using a circulating hot air oven at 249┬░C (480┬░F) for 16 hours
Permeabilità del gas 4,3
Limiti Limited pumping life
Colore Opaque Black
Pressione massima 1 bar
Livello di vuoto Buono
Max. Operating Temperature (English) °
Max. Operating Temperature (Metric) °
Product Type FDA Viton