Learn More
Masterflex™ Testa pompante Easy-Load 3 con alloggiamento in polipropilene multicanale MasterFlex™
Codice prodotto. 11810292 Sfoglia Tutto Masterflex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale rotore:
Acciaio inox
Cold-rolled Steel
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale rotore Dimensione della confezione
11810292 Acciaio inox Pezzo
11885591 Cold-rolled Steel Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11810292 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 7780062
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    717.00€
    553.29€ / pezzi 1
    Risparmia 163.71€
    22% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Mount this pump head without tools or hardware. Masterflex™ L/S™ Easy-Load™ 3 Head for High Performance Tubing features automatic tubing retention speeds setup and changeover.
  • Flow range: 1.7 to 2900mL/min depending on drive rpm and tubing size
  • Each pump head for high-performance precision pump tubing accepts all four high-performance precision tubing sizes:  L/S 15, L/S 24, L/S 35 and L/S 36
  • Twist-lock mounting feature lets you mount and stack heads in seconds
  • Included mounting plate adapts Easy-Load 3 to L/S drives
  • Locking tab secures pump head during operation in either direction
  • Polypropylene (PP) housing with CRS or SS rotor
  • CRS rotor is more economical while SS offers greater durability and chemical resistance
Specifica
Dimensioni (L x P x A) H 12.1 x l 8.8 x P 7.8 cm
Portata Da 1.7 a 2900 ml/min.
Da utilizzare con (applicazione) Per applicazioni multicanale
N. di canali Multicanale
N. di rulli 3
Tipo di occlusione Fisso
Overall Depth (Metric) 7.8 cm
Overall Height (Metric) 12.1 cm
Larghezza complessiva (sistema metrico) 8.8 cm
Quantità 1 Each
Materiale rullo Acciaio inox
Tipo di tubi Tubo ad alte prestazioni
Tipo Testa per pompa Easy-Load 3
Materiale rotore Acciaio inox
Speed da 1 a 600 rpm
Materiale involucro Polipropilene