Learn More
Masterflex™ Tubo per pompa Norprene nero opaco Masterflex™
Codice prodotto. 11775138
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
13
14
16
17
18
25
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni dei tubi unitSize
11775138 13 Pezzo
11785138 14 Pezzo
11795138 16 Pezzo
11715148 17 Pezzo
11725148 18 Pezzo
11705108 25 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11775138 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 0640413
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use this tubing for pressure/vacuum applications. ™™™
Use this tubing for pressure/vacuum applications. Masterflex™ Norprene™ L/S™ Precision Pump Tubing is ideal for applications requiring excellent chemical, heat, ozone and ultraviolet (UV) light resistance.
  • Engineered for long life in peristaltic pump applications
  • Offers lot-to-lot consistency for superior accuracy and repeatability
  • Nonconductive and heat-sealable
  • Non-aging, non-oxidizing, with superior acid and alkali resistance
  • Opaque black
  • Complies with NSF, REACH, RoHS
  • Up to 10,000 hours of tubing life
Specifica
Autoclavabile Sì
Diametro (sistema metrico) interno 0.8 mm
Materiale Silicone
Overall Length (Metric) 15 m
Da utilizzare con (applicazione) For applications requiring excellent chemical, heat, ozone and ultraviolet (UV) light resistance
Min. Operating Temperature (Metric) °
Resistance Properties Acids, Alkalies
Dimensioni dei tubi 13
Portata Da 0.06 a 36 ml/min.
Flessibile flangiato 1/16 in.
Altezza (sistema metrico) 8.8 m
Colore Opaque Black
Pressione massima 40 psi
Livello di vuoto 140 mbar
Max. Operating Temperature (Metric) 132°C
Product Type Tubo in Norprene Masterflex