Learn More
Masterflex™ Tubo in silicone, Norprene per uso alimentare (A 60 F) Masterflex™
Sfoglia Tutto Masterflex ProdottiDescrizione
Use this tubing for high-temperature food applications. ™™™ Engineered for long life in peristaltic pump applications.
- ™
- Heat, ozone and UV light resistant
- Non-aging and non-oxidizing
- Superior acid and alkali resistance
- Complies with FDA, 3A, NSF, REACH, RoHS
- Beige opaco
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.062 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 1.6 mm |
| Materiale | Norprene per uso alimentare (A 60 F) |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.55 in. |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 14 mm |
| Overall Length (English) | 49.2 ft. |
| Overall Length (Metric) | 15 m |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per l'industria alimentare, lattiero-casearia e delle bevande |
| Min. Operating Temperature (Metric) | ° |
| Vedi altri risultati |