Learn More
Masterflex™ Norprene™ Food I/P™ High Performance Precision Pump Tubing
Codice prodotto. 11869591 Sfoglia Tutto Masterflex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
88
89
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni dei tubi Dimensione della confezione
11869591 88 Pezzo
11721239 89 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11869591 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 0640288
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    695.00€
    609.50€ / pezzi 1
    Risparmia 85.50€
    12% Sconto
Spedizione stimata: 09-12-2026
Use this tubing for high-temperature food applications. Masterflex™ Norprene™ Food I/P™ High Performance Precision Pump Tubing is ideal for the food, dairy and beverage industries.
  • For applications involving pressure, suction lift, viscous fluids or long tubing life
  • Thicker wall compared to Precision pump tubing
  • Heat, ozone and UV light resistant
  • Non-aging and non-oxidizing
  • Superior acid and alkali resistance
  • Complies with FDA, 3A, NSF, REACH, RoHS
  • Opaque beige
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 12.7 mm
Materiale Norprene
Overall Length (Metric) 1500 cm
Da utilizzare con (applicazione) food, dairy and beverage industries
Min. Operating Temperature (Metric) °
Resistance Properties Acids
Dimensioni dei tubi 88
Portata 0.02 to 17L/min.
Flessibile flangiato 1/2 in.
Altezza (sistema metrico) 8.8 m
Colore Beige opaco
Pressione massima 35 psi
Livello di vuoto 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 135°C
Product Type Pump Tubing