Learn More
Masterflex™ Tubo in silicone, Norprene (A 60 G) Masterflex™
Codice prodotto. 11725029 Sfoglia Tutto Masterflex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
26
73
82
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni dei tubi Dimensione della confezione
11725029 26 Pezzo
11785148 73 Pezzo
11721389 82 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11725029 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 0640426
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    310.00€
    252.15€ / pezzi 1
    Risparmia 57.85€
    18% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Outlast and outperform other tubing with 10,000 hours of tubing life
  • ™
  • Precision extruded to tight tolerances for high repeatability, accuracy, and reproducibility
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom lengths and configurations available to minimize downtime
  • Regulatory Approvals to match your unique application
  • —
  • Economical tubing with a longer tubing life
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 6.4 mm
Materiale Norprene (A 60 G)
Overall Length (Metric) 1520 cm
Da utilizzare con (applicazione) For applications requiring excellent chemical, heat, ozone, and ultraviolet (UV) light resistance
Min. Operating Temperature (Metric) °
Resistance Properties Acids
Dimensioni dei tubi 26
Portata 0.01 to 4L/min.
Flessibile flangiato 1/4 in.
Colore Opaque Black
Pressione massima 40 psi
Livello di vuoto 660 mm Hg
Max. Operating Temperature (Metric) 132°C
Product Type Pump Tubing