Learn More
Masterflex™ Norprene™ Food I/P™ Precision Pump Tubing
Codice prodotto. 11735029
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
26
73
82
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni dei tubi unitSize
11735029 26 Pezzo
11831455 73 Pezzo
11885092 82 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11735029 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 0640226
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use this tubing for high-temperature food applications. Masterflex™ Norprene™ Food I/P™ Precision Pump Tubing is ideal for the food, dairy and beverage industries. Engineered for long life in peristaltic pump applications.
Precision Pump Tubing is custom extruded to fit Masterflex™ Pumps. Offers lot-to-lot consistency for superior accuracy and repeatability.
  • Heat, ozone and UV light resistant
  • Non-aging and non-oxidizing
  • Superior acid and alkali resistance
  • Complies with FDA, 3A, NSF, REACH, RoHS
  • Opaque beige
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema imperiale) interno 0.25 in.
Diametro (sistema metrico) interno 6.4 mm
Materiale Norprene
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.25 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 6.4 mm
Overall Length (English) 49.8 ft.
Overall Length (Metric) 1520 cm
Da utilizzare con (applicazione) food, dairy and beverage industries
Min. Operating Temperature (Metric) °
Resistance Properties Acids
Dimensioni dei tubi 26
Portata 0.01 to 4L/min.
Flessibile flangiato 1/4 in.
Altezza (sistema metrico) 8.8 m
Colore Beige opaco
Pressione massima 40 psi
Livello di vuoto 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 135°C
Product Type Pump Tubing