Learn More
Masterflex™ Tubo per pompa Norprene beige opaco Masterflex™
Codice prodotto. 11831435
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
15
24
35
36
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni dei tubi unitSize
11831435 15 Pezzo
11861435 24 Pezzo
11750989 35 Pezzo
11730999 36 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11831435 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 0640215
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Use this tubing for high-temperature food applications. Masterflex™ Norprene™ Food L/S™ High Performance Precision Pump Tubing is ideal for the food, dairy and beverage industries.
  • For applications involving pressure, suction lift, viscous fluids or long tubing life
  • Thicker wall compared to Precision Pump tubing
  • Heat, ozone and UV light resistant
  • Non-aging and non-oxidizing
  • Superior acid and alkali resistance
  • Complies with FDA, 3A, NSF, REACH, RoHS
  • Opaque beige
Specifica
Autoclavabile Sì
Diametro (sistema imperiale) interno 0.19 in.
Diametro (sistema metrico) interno 4.8 mm
Materiale Silicone
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.59 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 15 mm
Overall Length (English) 49.2 ft.
Overall Length (Metric) 15 m
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per l'industria alimentare, lattiero-casearia e delle bevande
Min. Operating Temperature (Metric) °
Resistance Properties Acids, Alkalies
Dimensioni dei tubi 15
Portata 1.7 to 1000mL/min.
Flessibile flangiato 3/16 in.
Altezza (sistema metrico) 8.8 m
Colore Beige opaco
Pressione massima 40 psi
Livello di vuoto 140 mbar
Max. Operating Temperature (Metric) 135°C
Product Type Tubo alimentare in Norprene Masterflex