Learn More
Masterflex™ Tubo per pompa Viton nero opaco Masterflex™
Codice prodotto. 11750469
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
17
18
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni dei tubi unitSize
11750469 17 Pezzo
11760469 18 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11750469 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 9641217
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Achieve top performance from your Masterflex™ L/S™ pump heads with this precision-extruded tubing. Masterflex™ Viton™ L/S™ Precision Pump Tubing is ideal for applications where FDA compliance is required, acid and solvent transfer and high-temperature work.
Tubing is manufactured to tight tolerances that match our L/S pump heads—ensures accurate flow rates and a long tubing life.
  • Good chemical resistance
  • Resists corrosives, solvents and oils at elevated temperatures
  • Opaque black
  • Complies with FDA, ADCF
Spezifikation
Autoclavabile Sì
Diametro (sistema metrico) interno 6.4 mm
Materiale Viton
Overall Length (Metric) 750 cm
Da utilizzare con (applicazione) Per applicazioni di laboratorio o nel settore alimentare dove è richiesta la compatibilità FDA, trasferimento di acidi e solventi, lavori ad alta temperatura
Min. Operating Temperature (Metric) °
Dimensioni dei tubi 17
Portata 2.8 to 1700mL/min.
Flessibile flangiato 1/4 in.
Altezza (sistema metrico) 6.7 m
Colore Opaque Black
Pressione massima 20 psi
Livello di vuoto 340 mbar
Max. Operating Temperature (Metric) 205°C
Product Type Tubo per pompa
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.