Learn More
Masterflex™ Tubo per pompa Viton nero opaco Masterflex™
Beschreibung
Tubing is manufactured to tight tolerances that match our L/S pump heads—ensures accurate flow rates and a long tubing life.
- Good chemical resistance
- Resists corrosives, solvents and oils at elevated temperatures
- Opaque black
- Complies with FDA, ADCF
Spezifikation
Spezifikation
| Autoclavabile | Sì |
| Diametro (sistema metrico) interno | 6.4 mm |
| Materiale | Viton |
| Overall Length (Metric) | 750 cm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per applicazioni di laboratorio o nel settore alimentare dove è richiesta la compatibilità FDA, trasferimento di acidi e solventi, lavori ad alta temperatura |
| Min. Operating Temperature (Metric) | ° |
| Dimensioni dei tubi | 17 |
| Portata | 2.8 to 1700mL/min. |
| Flessibile flangiato | 1/4 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 6.7 m |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?