Learn More
Masterflex™ Tubo per pompa Viton nero opaco Masterflex™
Descrizione
Tubing is manufactured to tight tolerances that match our L/S pump heads—ensures accurate flow rates and a long tubing life.
- Good chemical resistance
- Resists corrosives, solvents and oils at elevated temperatures
- Opaque black
- Complies with FDA, ADCF
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Diametro (sistema metrico) interno | 7.9 mm |
| Materiale | Viton |
| Overall Length (Metric) | 7.62 m |
| Da utilizzare con (applicazione) | food or laboratory applications |
| Min. Operating Temperature (Metric) | ° |
| Dimensioni dei tubi | 18 |
| Portata | 3.8 to 2300mL/min. |
| Flessibile flangiato | 3/8 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 6.7 m |
| Vedi altri risultati |