Learn More
Masterflex™ Tubo per pompa PharmaPure bianco avorio opaco Masterflex™
Codice prodotto. 11816753
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
13
14
16
17
18
25
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni dei tubi unitSize
11816753 13 Pezzo
11826753 14 Pezzo
11836753 16 Pezzo
11856753 17 Pezzo
11846753 25 Pezzo
11866753 18 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11816753 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 0643513
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    216.00€
    175.49€ / pezzi 1
    Risparmia 40.51€
    18% Sconto
Spedizione stimata: 10-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Protect fluid purity with PharmaPure™ tubing. Masterflex™ PharmaPure™ L/S™ Precision Pump Tubing features ultra-low spallation, ideal for sensitive and costly fluids and for filtration applications.
Tubing is custom Extruded to fit Masterflex™ Pumps. Engineered for long life in peristaltic pump applications.
  • Nontoxic and non-hemolytic with excellent biocompatibility
  • Long life under pressure up to 60 psi (4 bar)
  • Low extractables and low gas permeability
  • Meets USP Class VI criteria
  • FDA compliant
  • Pharmaceutical biotech, and food applications
  • Opaque off-white
Specifica
Autoclavabile Sì
Diametro (sistema metrico) interno 0.8 mm
Materiale PharmaPure
Overall Length (Metric) 760 cm
Da utilizzare con (applicazione) pharmaceutical, biotech and food applications
Min. Operating Temperature (Metric) °
Dimensioni dei tubi 13
Portata 0.06 to 36mL/min.
Altezza (sistema metrico) 8.8 m
Permeabilità del gas Bassa
Colore Opaque Off-white
Pressione massima 40 psi
Livello di vuoto 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 132°C
Product Type Pump Tubing