Learn More
Masterflex™ Tubo per pompa PharmaPure bianco avorio opaco Masterflex™
Codice prodotto. 11836753 Sfoglia Tutto Masterflex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
13
14
16
17
18
25
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni dei tubi Dimensione della confezione
11836753 16 Pezzo
11816753 13 Pezzo
11826753 14 Pezzo
11856753 17 Pezzo
11846753 25 Pezzo
11866753 18 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11836753 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 0643516
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    260.00€
    170.89€ / pezzi 1
    Risparmia 89.11€
    34% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Protect fluid purity with PharmaPure™ tubing. Masterflex™ PharmaPure™ L/S™ Precision Pump Tubing features ultra-low spallation, ideal for sensitive and costly fluids and for filtration applications.
Tubing is custom Extruded to fit Masterflex™ Pumps. Engineered for long life in peristaltic pump applications.
  • Nontoxic and non-hemolytic with excellent biocompatibility
  • Long life under pressure up to 60 psi (4 bar)
  • Low extractables and low gas permeability
  • Meets USP Class VI criteria
  • FDA compliant
  • Pharmaceutical biotech, and food applications
  • Opaque off-white
Specifica
Autoclavabile Sterilizzabile in autoclave
Diametro (sistema metrico) interno 3.1 mm
Materiale PharmaPure
Overall Length (Metric) 760 cm
Da utilizzare con (applicazione) pharmaceutical, biotech and food applications
Min. Operating Temperature (Metric) °
Dimensioni dei tubi 16
Portata 0.8 to 480mL/min.
Altezza (sistema metrico) 8.8 m
Permeabilità del gas Bassa
Colore Opaque Off-white
Pressione massima 40 psi
Livello di vuoto 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) °
Product Type Tubo per pompa