Learn More
Masterflex™ PC/T15 Steel Pump Head
Click to view available options
Portata:
1000 mL/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifications
Specifications
| Portata | 1000 mL/min. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for fluid transfer applications requiring high accuracy and repeatability |
| Da utilizzare con | Masterflex L/S pump drives requiring the long-shaft style pump head (These pump heads are not compatible with standard shaft drives) |
| Dimensioni dei tubi | L/S™ 15 |
| Tipo | Pump Head |
| Materiale rotore | Cold-rolled Steel |