Learn More
Masterflex™ Tubo per pompa PharMed™ BPT Masterflex™
Codice prodotto. 11886683 Sfoglia Tutto Masterflex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
26
73
82
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni dei tubi Dimensione della confezione
11886683 82 Pezzo
11866683 26 Pezzo
11876683 73 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11886683 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 0650882
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    486.00€
    412.71€ / pezzi 1
    Risparmia 73.29€
    15% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 12-01-2027
Use this pump tubing for cell and tissue culture work and pharmaceutical applications. Masterflex™ PharMed™ BPT I/P™ Precision Pump Tubing resists acids, alkalies, oxidizing agents, and animal and vegetable oils. Tubing is heat-sealable, bondable and formable. Good for light-sensitive samples.
  • ™
  • Precision extruded to tight tolerances for high repeatability, accuracy, and reproducibility
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom lengths and configurations available to minimize downtime
  • Regulatory Approvals to match your unique application
  • —
  • Economical tubing with a longer tubing life
Specifica
Autoclavabile Sì
Diametro (sistema imperiale) interno 0.5 in.
Diametro (sistema metrico) interno 12.7 mm
Materiale PharMed BPT
Diametro (sistema imperiale) esterno 3.22 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 82 mm
Overall Length (English) 24.9 ft.
Overall Length (Metric) 15 m
Da utilizzare con (applicazione) Per lavori di coltura cellulare e tissutale e usi farmaceutici; adatto anche a campioni fotosensibili
Min. Operating Temperature (Metric) °
Quantità confezione 1 ciascuno
Resistance Properties Acids, Alkalies
Dimensioni dei tubi 82
Portata Da 0.02 a 13 ml/min.
Flessibile flangiato 1/2 in.
Colore Beige opaco
Pressione massima 20 psi
Livello di vuoto 340 mbar
Max. Operating Temperature (Metric) 132°C
Product Type Tubo per pompa