Learn More
Ismatec™ Masterflex™ PharMed™ Ismaprene Standard Tubing
Ideal tubing for pharmaceutical and medical applications and foodstuffs. Ismatec™ Masterflex™ PharMed™ Ismaprene Standard Tubing is well suited for cell culture and tissue culture work.
139.00€ - 326.00€
Specifica
Product Type Standard Tubing
Certificazione/Conformità FDA 21CFR177.2600, US Pharmacopoea Class VI, NSF listed (Standard 51)
Autoclavabile Autoclavable
Materiale PharMed Ismaprene
Overall Length (Metric) 7.5 m
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Dimensioni dei tubi Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensioni dei tubi Prezzo Quantità e disponibilità  
10003012
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ismatec™
MF0011A
4.8mm I.D., 8.0mm O.D. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10503843
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ismatec™
MF0016A
9.5mm I.D., 15.9mm O.D. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10650393
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ismatec™
MF0010A
1.6mm I.D., 4.8mm O.D. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10452852
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ismatec™
MF0015A
6.4mm I.D., 12.8mm O.D. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
  • Ideal for production filtration, fermentation and bioreactor process lines.
  • Very long service-life.
  • Non-toxic and non-hemolytic.
  • Impermeable to normal light and UV-radiation
  • Appropriate for medical products and foodstuffs.
  • Low particulate spallation.
  • Can be autoclaved repeatedly.
  • Withstands repeated CIP and SIP cleaning and sterilization.
  • Meets USP class VI, FDA and NSF criteria.
  • Potential leaching of additives (lubricants).
  • Applications
    • Acids: Good
    • Alkaline solutions: Good
    • Solvents: Not recommended
    • Pressure: Not recommended
    • Viscous media: Good
    • Sterile media: Excellent
  • Complies with: FDA 21CFR177.2600, US Pharmacopoea Class VI, NSF listed (Standard 51).
  • Sterilization
    • Autoclavable with steam, 30 minutes at 1 bar (15 psi) and 141°C.
    • Gas sterilization with ethylene oxide.
    • Sterilization with radiation up to 2.5 mrad.
    • Caution: Use special tubing version (welded stoppers) when autoclaving 2 or 3-stop color-coded tubing.
Specifica
Specifica
Standard Tubing
Autoclavable
7.5 m
-60°C
Beige
135°C
FDA 21CFR177.2600, US Pharmacopoea Class VI, NSF listed (Standard 51)
PharMed Ismaprene
Pharmaceutical, medical, foodstuffs
CO2 1200, 02 200, N2 80
Excellent