Learn More
Masterflex™ Testa pompante standard con alloggiamento in policarbonato Masterflex™
Codice prodotto. 11795158 Sfoglia Tutto Masterflex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Portata:
0.21 ml/min.
0.8 ml/min.
1.7 ml/min.
2.8 ml/min.
Materiale rotore:
Acciaio inox
Acciaio laminato a freddo
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Portata Materiale rotore Dimensione della confezione
11795158 0.21 ml/min. Acciaio laminato a freddo Pezzo
11785089 0.8 ml/min. Acciaio inox Pezzo
11715168 1.7 ml/min. Acciaio laminato a freddo Pezzo
11725168 2.8 ml/min. Acciaio laminato a freddo Pezzo
11705099 2.8 ml/min. Acciaio inox Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11795158 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 0701420
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    352.00€
    285.42€ / pezzi 1
    Risparmia 66.58€
    18% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use this pump head for fluid transfer applications requiring high accuracy and repeatability. Masterflex™ Polycarbonate Housing Standard Pump Heads are precision molded to accommodate a single size of tubing.
  • Choose Standard pump head for precision tubing for common fluid transfer applications or Standard pump head for high-performance precision tubing for better pressure generation, suction lift, and the ability to pump viscous fluids
  • Available with clear polycarbonate (PC) housing with either cold-rolled steel (CRS) or stainless steel (SS) rotors; CRS offers economy, while SS offers better chemical resistance and durability
  • The –52 models with opaque black polyphenylene sulfide (PPS) housing and SS rotors offer the best overall chemical resistance
  • Pump head is compact and simple in design with same side tubing entry/exit—perfect for space-limited applications
  • Standard heads are compact and easy to integrate into your OEM applications. Call for more information on our comprehensive OEM services
  • Includes: tubing loading key, single-channel mounting hardware
Specifica
Portata 0.21 ml/min.
Da utilizzare con (applicazione) Per applicazioni di trasferimento di fluidi che richiedono precisione e ripetibilità
Include Chiave per caricamento tubi, bulloneria di montaggio a canale singolo e tubo per pompa in silicone da 15 in.
Modello 07014-20
N. di canali 1
N. di rulli 3
Tipo di occlusione Fisso
Overall Depth (Metric) 6.4 cm
Overall Height (Metric) 7.6 cm
Larghezza complessiva (sistema metrico) 7 cm
Quantità 1 Each
Materiale rullo Acciaio laminato a freddo
Tipo di tubi L/S 14
Tipo Testa per pompa standard
Materiale rotore Acciaio laminato a freddo
Speed da 1 a 600 rpm
Materiale involucro Policarbonato