Learn More
Masterflex™ L/S™ Power Supply, Dual Voltage 115/230 VAC to 12 VDC, 12-ft Cable
Codice prodotto. 11826723 Sfoglia Tutto Masterflex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Requisiti elettrici:
115/230 to 12 VDC
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Requisiti elettrici Dimensione della confezione
11826723 115/230 to 12 VDC Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11826723 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 7720007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    261.00€
    251.09€ / pezzi 1
    Risparmia 9.91€
    3% Sconto
Spedizione stimata: 14-12-2026
Make the most of your Masterflex™ drives replacement parts and other accessories
Suitable for use with 07571-00 L/S™ drive
Specifica
Product Type Power Supply
Tensione 115/230 to 12 V
Requisiti elettrici 115/230 to 12 VDC