missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Masterflex™ Pump Head Adapter

Connect any I/P™ pump head to a 56C frame motor

Marca:  Masterflex™ 77490-00

Dettagli aggiuntivi : Peso : 4.00000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 11856733

Quantità Prezzo
1 872.00€ / Pezzo
4 802.50€ / Pezzo
Spedizione stimata
11-06-2021
Aggiungi al carrello


Descrizione

Descrizione

  • Cast aluminum adapters feature built-in gear box for easy setup
  • Compatible with all I/P pump heads
  • Suitable for use with 1⁄10 hp to 1⁄2 hp 56C frame motor and 650 rpm max pump head speed
  • Flow rate 0.12 to 19 LPM with I/P tubing and 3.1:1 gear ratio—flow rate depends on drive rpm, pump head, and tubing size
Specifica

Specifica

0.12 to 13 L/min.
1 Each
Pump Head Adapter
Videos
SDS
Documenti