Learn More
Masterflex™ Pump Head Adapter
Connect any I/P™ pump head to a 56C frame motor
1195.00€ - 1450.00€
Specifica
Quantità 1 Each
Tipo Pump Head Adapter
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Portata Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Portata Prezzo Quantità e disponibilità  
11855191
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Masterflex™
77495-00
0.06 to 3400 mL/min.
1195.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 07-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11856733
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Masterflex™
77490-00
0.12 to 13 L/min.
1450.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 18-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Cast aluminum adapters feature built-in gear box for easy setup
  • Compatible with all I/P pump heads
  • Suitable for use with 1⁄10 hp to 1⁄2 hp 56C frame motor and 650 rpm max pump head speed
  • Flow rate 0.12 to 19 LPM with I/P tubing and 3.1:1 gear ratio—flow rate depends on drive rpm, pump head, and tubing size
Specifica
Specifica
1 Each
Pump Head Adapter