Learn More
Masterflex™ Testa pompante standard con alloggiamento in policarbonato a canale singolo MasterFlex™
Codice prodotto. 11705168 Sfoglia Tutto Masterflex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Portata:
0.002 to 8 L/min.
0.06 to 36 mL/min.
0.21 to 130 mL/min.
0.8 to 480 mL/min.
1.7 to 1000 mL/min.
2.8 to 1700 mL/min.
3.8 to 2300 mL/min.
4.8 to 2900 mL/min.
Materiale rotore:
Acciaio inox
Acciaio laminato a freddo
Cold-rolled Steel
Stainless Steel
Dimensioni dei tubi:
13
14
15
16
18
19
24
35
36
73
82
Dimensione della confezione:
Pezzo
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Portata Materiale rotore Dimensioni dei tubi Dimensione della confezione
11705168 0.8 to 480 mL/min. Acciaio laminato a freddo 16 Pezzo
11785158 0.06 to 36 mL/min. Acciaio laminato a freddo 13 Pezzo
11735168 3.8 to 2300 mL/min. Cold-rolled Steel 18 Pezzo
11800090 2.8 to 1700 mL/min. Cold-rolled Steel 24 Pezzo
11791199 3.8 to 2300 mL/min. Cold-rolled Steel 35 Pezzo
11770299 4.8 to 2900 mL/min. Cold-rolled Steel 36 Pezzo
11795059 0.002 to 8 L/min. Cold-rolled Steel 73 Pezzo
11755148 0.002 to 8 L/min. Cold-rolled Steel 82 Pezzo
11765089 0.06 to 36 mL/min. Stainless Steel 13 Pezzo
11795089 1.7 to 1000 mL/min. Acciaio inox 15 Pezzo
11775089 0.21 to 130 mL/min. Acciaio inox 14 Pezzo
11811455 0.002 to 8 L/min. Stainless Steel 19 Pezzo
11810090 2.8 to 1700 mL/min. Stainless Steel 24 Pezzo
11715099 3.8 to 2300 mL/min. Acciaio inox 18 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11705168 missing translation for 'mfr' Masterflex™ missing translation for 'supplierNo' 0701620
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    352.00€
    285.42€ / pezzi 1
    Risparmia 66.58€
    18% Sconto
Spedizione stimata: 28-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Use the pump heads for common fluid transfer applications requiring accuracy and excellent repeatability. MasterFlex™ Single-channel Polycarbonate Housing Standard Pump Heads are perfect for space-limited applications and easy to integrate into your OEM applications.
  • High-precision economical pump head for precision tubing
  • Standard heads are precision molded to accommodate a single size of tubing
  • Available with clear polycarbonate (PC) housing with either cold-rolled steel (CRS) or stainless steel (SS) rotors
  • CRS offers economy, while SS offers better chemical resistance and durability
  • The 52 models with opaque black polyphenylene sulfide (PPS) housing and SS rotors offer the best overall chemical resistance
  • Pump head is compact and simple in design with same side tubing entry/exit
  • Standard heads are compact and easy to integrate into your OEM applications
Spécification
Dimensioni (L x P x A) H 7.6 x l 7 x P 6.4 cm
Portata 0.8 to 480 mL/min.
Da utilizzare con (applicazione) Per applicazioni di trasferimento di fluidi che richiedono precisione e ripetibilità
Include Chiave per caricamento tubi, bulloneria di montaggio a canale singolo e tubo per pompa in silicone da 38 cm (15 in.)
N. di canali 1
N. di rulli 3
Tipo di occlusione Fisso
Overall Depth (Metric) 6.4 cm
Overall Height (Metric) 7.6 cm
Larghezza complessiva (sistema metrico) 7 cm
Quantità 1 Each
Materiale rullo Acciaio laminato a freddo
Tipo di tubi Tubo L/S
Dimensioni dei tubi 16
Tipo Testa per pompa standard
Materiale rotore Acciaio laminato a freddo
Speed da 1 a 600 rpm
Materiale involucro Policarbonato
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.