Learn More
Masterflex™ Testa pompante standard con alloggiamento in polisolfuro di fenilene a canale singolo MasterFlex™
Codice prodotto. 11880080 Sfoglia Tutto Masterflex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
14
15
16
17
24
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni dei tubi Dimensione della confezione
11880080 17 Pezzo
11880060 14 Pezzo
11870080 15 Pezzo
11800070 16 Pezzo
11820090 24 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11880080 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 0701752
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    543.00€
    442.45€ / pezzi 1
    Risparmia 100.55€
    18% Sconto
Spedizione stimata: 07-01-2027
Ideal for fluid transfer applications requiring high accuracy and repeatability
  • Standard heads are precision molded to accommodate a single size of tubing
  • Pump head is compact and simple in design with same side tubing entry/exit—perfect for space-limited applications
  • Standard heads are compact and easy to integrate into your OEM applications
  • Stack up to four heads depending on drive recommendations
Specifica
Dimensioni (L x P x A) 7.6 H x 7 W x 6.4 cm D
Portata 2.8 to 1700 mL/min.
Da utilizzare con (applicazione) For fluid transfer applications requiring high accuracy and repeatability
Include Tubing loading key, single-channel mounting hardware, and a 15 in. (38cm) length of Silicone pump tubing
N. di canali 1
N. di rulli 3
Tipo di occlusione Fisso
Overall Depth (Metric) 6.4 cm
Overall Height (Metric) 7.6 cm
Larghezza complessiva (sistema metrico) 7 cm
Quantità 1 Each
Materiale rullo Cold-rolled Steel
Tipo di tubi L/S tubing
Dimensioni dei tubi 17
Tipo Standard Pump Head
Materiale rotore Stainless Steel
Speed 1 to 600 rpm
Materiale involucro Polyphenylene Sulfide