Learn More
Masterflex™ Single-channel Series Q Pump Head Drive Adapter Kit
Codice prodotto. 11755848 Sfoglia Tutto Masterflex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
N. di canali:
1
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. di canali Dimensione della confezione
11755848 1 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11755848 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 0710448
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1210.00€
    996.51€ / pezzi 1
    Risparmia 213.49€
    17% Sconto
Spedizione stimata: 03-02-2027
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) To attach Micropump™ A-Mount pump heads to your own motor or Masterflex™ L/S™ pump drives
N. di canali 1
Quantità 1 Set
Tipo Series Q Pump Head Drive Adapter Kit