Learn More
Masterflex™ Teste pompanti a cartucce con rotore in acciaio inox MasterFlex™
Use this multi-channel pump head for synchronous, multichannel flow from up to 8 channels. MasterFlex™ Stainless Steel Rotor Cartridge Pump Heads are designed for fast tubing changes without removing the pump head.
Marca:  Masterflex™ 07519-06
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11855252
  • 1105.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 31-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Load pump heads with 1 to 8 cartridges
  • Mix large and small cartridges—one large cartridge occupies the same space as two small one
  • Cartridge heads are available with three or four rollers; the greater the number of rollers, the lower the pulsation in the flow
  • Require drives with a minimum of 
  • 1⁄10hp and a maximum of 600rpm
  • Includes mounting hardware and hex key tool
Specifica
Specifica
H 12.1 x l 12.7 x P 7 cm
Per una rapida sostituzione dei tubi
4
7 cm
1 ciascuno
Acciaio inox
Da 0.074 a 1400 ml/min.
8
Tangenziale, regolabile
12.7 cm
Cartuccia testa per pompa
da 1 a 600 rpm