Learn More
Masterflex™ Tubo in silicone polimerizzato al perossido Masterflex™ L/S™
Codice prodotto. 11805171 Sfoglia Tutto Masterflex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
15
24
35
36
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni dei tubi Dimensione della confezione
11805171 24 Pezzo
11885161 15 Pezzo
11710999 36 Pezzo
11730989 35 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11805171 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 9640024
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    222.00€
    204.84€ / pezzi 1
    Risparmia 17.16€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Excellent biocompatibility for a wide range of applications
  • ™
  • Precision extruded to tight tolerances for high repeatability, accuracy, and reproducibility
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom lengths and configurations available to minimize downtime
  • Regulatory Approvals to match your unique application
  • —
  • Economical tubing with a longer tubing life
Specifica
Certificazione/Conformità USP classe VIFDA 21 CFR 177.2600 supera gli standard sanitari di farmacopea europea (EP) 3A
Autoclavabile Sì
Diametro (sistema imperiale) interno 1/4 in.
Diametro (sistema metrico) interno 6.4 mm
Materiale Silicone
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.94 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 24 mm
Overall Length (English) 25 ft.
Overall Length (Metric) 7.6 m
Da utilizzare con (applicazione) Industria farmaceutica, biotecnologie, pompaggio peristaltico e applicazioni alimentari
Min. Operating Temperature (Metric) °
Dimensioni dei tubi 24
Portata da 3 a 1800 ml/min
Flessibile flangiato 0.25 in.
Altezza (sistema metrico) 8.8 m Water
Altezza (sistema imperiale) 29 ft. Water
Permeabilità del gas CO2: 25,147, O2: 4715, N2: 2284
Colore Semitrasparente
Max. Operating Temperature (Metric) 100°C
Product Type Tubo per pompa