Learn More
Masterflex™ Tubo per pompa Tygon E-LFL trasparente Masterflex™
Codice prodotto. 12863383
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
13
14
15
17
18
25
26
35
70
73
82
88
89
Product Type:
I/P Pump Tubing
L/S Pump Tubing
Tubo per pompa
Dimensione della confezione:
1 rotolo
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni dei tubi Product Type unitSize
12863383 13 L/S Pump Tubing 1 rotolo
12833393 26 I/P Pump Tubing 1 rotolo
12853383 14 Tubo per pompa 1 rotolo
12863393 70 I/P Pump Tubing 1 rotolo
12893383 15 L/S Pump Tubing 1 rotolo
12883383 17 L/S Pump Tubing 1 rotolo
12803393 18 L/S Pump Tubing 1 rotolo
12823393 25 L/S Pump Tubing 1 rotolo
12843393 35 L/S Pump Tubing 1 rotolo
12873393 73 I/P Pump Tubing 1 rotolo
12883393 82 I/P Pump Tubing 1 rotolo
12823403 88 I/P Pump Tubing 1 rotolo
12813403 89 I/P Pump Tubing 1 rotolo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Codice prodotto. 12863383 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 0644013
Spedizione stimata: 07-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use this high-performance pump tubing for challenging applications. Masterflex™ Transparent Tygon™ E-LFL Pump Tubing won’t age or oxidize, fits tightly to glass and metal and bends to small radius curves.
  • Exceeds USP class VI, 3A sanitary standards
  • FDA compliant
  • Nontoxic and non-hemolytic with excellent biocompatibility
  • Longest life of all Tygon formulations
  • Pump at continuous pressures up to 40psi
  • Low extractables and low gas permeability
Specifica
Autoclavabile Sì
Diametro (sistema metrico) interno 0.8 mm
Materiale Tygon E-LFL
Overall Length (Metric) 762 cm
Da utilizzare con (applicazione) General laboratory use and provides longer life with peristaltic tubing pumps
Min. Operating Temperature (Metric) -46°C
Quantità confezione 1 Each
Dimensioni dei tubi 13
Portata 0.06 to 36 mL/min.
Flessibile flangiato 1/16 in.
Altezza (sistema metrico) 8.8 m
Permeabilità del gas Bassa
Colore Trasparente
Pressione massima 40 psi
Livello di vuoto 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 74°C
Product Type L/S Pump Tubing