Learn More
Masterflex™ Testa pompante Easy-Load II a due canali Masterflex™
Codice prodotto. 11883642 Sfoglia Tutto Masterflex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Portata:
Da 0.06 a 1000 ml/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Portata Dimensione della confezione
11883642 Da 0.06 a 1000 ml/min. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11883642 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 7720260
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    667.00€
    565.29€ / pezzi 1
    Risparmia 101.71€
    15% Sconto
Spedizione stimata: 07-01-2027
No need to stack heads—get two channels in one head
  • Two-channel head lets you pump two synchronous flow channels (proper retention requires the use of the same size tubing in each channel)
  • Four-roller rotor improves pressure performance and mechanical stability while reducing pulsation.
  • Improved occlusion bed geometry lengthens tubing life.
  • Polyphenylene sulfide (PPS) housing with either stainless steel (SS) or cold-rolled steel (CRS) rotor — choose CRS for economy or SS for greater durability and chemical resistance.
  • Each pump head for precision pump tubing accepts tubing sizes L/S13, L/S 14, L/S 16, and L/S 25. Achieve flow rates of 0.06 to 1000mL/min (1 to 600rpm).
Specifications
Portata Da 0.06 a 1000 ml/min.
Modello 77202-60
N. di canali 2
N. di rulli 4
Tipo di occlusione Fisso
Overall Depth (Metric) 7 cm
Overall Height (Metric) 12.1 cm
Larghezza complessiva (sistema metrico) 12.7 cm
Materiale rullo Acciaio inox
Tipo di tubi L/S 13, L/S 14, L/S 16, L/S 25
Tipo Testa per pompa Easy-Load II
Materiale rotore Acciaio inox
Speed da 1 a 600 rpm
Materiale involucro Polisolfuro di fenilene