Learn More
Masterflex™ Tubo per pompa Tygon E-Lab (E-3603) Masterflex™
Codice prodotto. 13538990 Sfoglia Tutto Masterflex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
L/S 13
L/S 14
L/S 15
L/S 16
L/S 17
L/S 18
L/S 25
L/S 36
L/S 73
Dimensione della confezione:
15 M
15m
Pezzo
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni dei tubi Dimensione della confezione
13538990 L/S 16 15m
13528990 L/S 13 Pezzo
13558990 L/S 14 Pezzo
13585610 L/S 15 15 M
13568990 L/S 17 15m
13518990 L/S 18 15m
13548990 L/S 25 15 M
13598990 L/S 36 Pezzo
13529000 L/S 73 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 13538990 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 0650916
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    159.61€
    118.22€ / 15m
    Risparmia 41.39€
    25% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Use this tubing for general laboratory applications. Tygon™ E-Lab (E-3603) Pump Tubing is ideal for inorganic chemicals and viscous fluids.
  • Clear tubing for easy flow monitoring
  • Nonaging, nonoxidizing
  • Low gas permeability
  • High dielectric constant
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 3.1 mm
Materiale Tygon
Overall Length (Metric) 1500 cm
Da utilizzare con (applicazione) Per applicazioni di trasferimento generiche
Min. Operating Temperature (Metric) -46°C
Quantità confezione 1 Each
Dimensioni dei tubi L/S 16
Portata 0.8 to 480mL/min.
Flessibile flangiato 1/8 in.
Altezza (sistema metrico) 8.8 m
Colore Trasparente
Pressione massima 40 psi
Livello di vuoto 140 mbar
Max. Operating Temperature (Metric) 74°C
Product Type Tubo per pompa