Learn More
Masterflex™ Tubo per pompa Tygon E-Lab (E-3603) Masterflex™
Codice prodotto. 13548990
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
L/S 13
L/S 14
L/S 15
L/S 16
L/S 17
L/S 18
L/S 25
L/S 36
L/S 73
missing translation for 'unitSize'
15 M
15m
Pezzo
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensioni dei tubi unitSize
13548990 L/S 25 15 M
13528990 L/S 13 Pezzo
13558990 L/S 14 Pezzo
13585610 L/S 15 15 M
13538990 L/S 16 15m
13568990 L/S 17 15m
13518990 L/S 18 15m
13598990 L/S 36 Pezzo
13529000 L/S 73 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 missing translation for 'options'
Product Code. 13548990 missing translation for 'mfr' Masterflex™ missing translation for 'supplierNo' 0650925
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Use this tubing for general laboratory applications. Tygon™ E-Lab (E-3603) Pump Tubing is ideal for inorganic chemicals and viscous fluids.
  • Clear tubing for easy flow monitoring
  • Nonaging, nonoxidizing
  • Low gas permeability
  • High dielectric constant
Specifications
Diametro (sistema imperiale) interno 0.19 in.
Diametro (sistema metrico) interno 4.8 mm
Materiale Tygon E-Lab (E-3603)
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.98 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 25 mm
Overall Length (English) 49.2 ft.
Overall Length (Metric) 1500 cm
Da utilizzare con (applicazione) Per applicazioni di trasferimento generiche
Min. Operating Temperature (Metric) -46°C
Quantità confezione 1 Each
Dimensioni dei tubi L/S 25
Portata 1.7 to 1000mL/min.
Flessibile flangiato 3/16 in.
Altezza (sistema metrico) 8.8 m
Colore Trasparente
Pressione massima 35 psi
Livello di vuoto 140 mbar
Max. Operating Temperature (English) 165.2°F
Max. Operating Temperature (Metric) 74°C
Product Type Tubo per pompa