Learn More
Masterflex™ Tubo per pompa Tygon E-Lab (E-3603) Masterflex™
Codice prodotto. 13568990
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
L/S 13
L/S 14
L/S 15
L/S 16
L/S 17
L/S 18
L/S 25
L/S 36
L/S 73
Dimensione della confezione:
15 M
15m
Pezzo
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni dei tubi Dimensione della confezione
13568990 L/S 17 15m
13528990 L/S 13 Pezzo
13558990 L/S 14 Pezzo
13585610 L/S 15 15 M
13538990 L/S 16 15m
13518990 L/S 18 15m
13548990 L/S 25 15 M
13598990 L/S 36 Pezzo
13529000 L/S 73 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 13568990 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 0650917
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    233.00€
    188.42€ / 15m
    Risparmia 44.58€
    19% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Use this tubing for general laboratory applications. Tygon™ E-Lab (E-3603) Pump Tubing is ideal for inorganic chemicals and viscous fluids.
  • Clear tubing for easy flow monitoring
  • Nonaging, nonoxidizing
  • Low gas permeability
  • High dielectric constant
Specifica
Diametro (sistema imperiale) interno 0.25 in.
Diametro (sistema metrico) interno 6.4 mm
Materiale Tygon
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.66 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 17 mm
Overall Length (English) 49.2 ft.
Overall Length (Metric) 1500 cm
Da utilizzare con (applicazione) Per applicazioni di trasferimento generiche
Min. Operating Temperature (Metric) -46°C
Quantità confezione 1 Each
Dimensioni dei tubi L/S 17
Portata 2.8 to 1700mL/min.
Flessibile flangiato 1/4 in.
Altezza (sistema metrico) 8.8 m
Colore Trasparente
Pressione massima 20 psi
Livello di vuoto 340 mbar
Max. Operating Temperature (English) 165.2°F
Max. Operating Temperature (Metric) 74°C
Product Type Tubo per pompa