Descrizione
Use this tubing for general laboratory applications. Tygon™ E-Lab (E-3603) Pump Tubing is ideal for inorganic chemicals and viscous fluids.
- Clear tubing for easy flow monitoring
- Nonaging, nonoxidizing
- Low gas permeability
- High dielectric constant
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) interno | 4.8 mm |
| Materiale | Tygon |
| Overall Length (Metric) | 1500 cm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per applicazioni di trasferimento generiche |
| Min. Operating Temperature (Metric) | -46°C |
| Quantità confezione | 1 Each |
| Dimensioni dei tubi | L/S 15 |
| Portata | 1.7 to 1000mL/min. |
| Flessibile flangiato | 3/16 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 8.8 m |
| Vedi altri risultati |