Learn More
Masterflex™ Tygon™ HC Standard Tubing
Specially formulated for hydrocarbons, petroleum products and distillates. Ismatec™ Masterflex™ Tygon™ HC Standard Tubing has a high dielectric constant and low gas permeability.
75.35€ - 258.00€
Specifica
Product Type Standard Tubing
Materiale Tygon HC
Overall Length (Metric) 15 m
Min. Operating Temperature (Metric) -37°C
Colore Yellow/Translucent
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Dimensioni dei tubi Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensioni dei tubi Prezzo Quantità e disponibilità  
10052982
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Masterflex™
MF0005
6.4mm I.D., 9.6mm O.D. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10266612
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Masterflex™
MF0003
4.8mm I.D., 8.0mm O.D. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10780315
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Masterflex™
MF0004
3.2mm I.D., 6.4mm O.D. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10604223
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Masterflex™
MF0007
6.4mm I.D., 11.2mm O.D. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
  • Ideal for gasoline, kerosene, heating oils, cutting liquids and coolants based on glycols.
  • Not recommended for strong acids and alkalies, foodstuffs, beverages and medicines.
  • Potential leaching of plasticizers.
  • Applications
    • Acids: Limited
    • Alkaline solutions: Not recommended
    • Pressure: Good
    • Vacuum: Good
    • Viscous media: Excellent
    • Sterile media: Limited
Specifica
Specifica
Standard Tubing
15 m
Yellow/Translucent
74°C
Tygon HC
-37°C
Good