Learn More
Fisherbrand™ Floor Mats
Codice prodotto. 12806445 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
100 x 100 mm
170 x 160 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) unitSize
12806445 100 x 100 mm Pezzo
12816445 170 x 160 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12806445
Spedizione stimata: 15-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Helps prevent fatigue when standing for long durations.
  • Polymeric compound
  • Available in different sizes
  • Blue in color
Specifica
Product Type Mat
Colore Blue
Dimensioni (L x P) 100 x 100 mm
Quantità 1 Ea.