Learn More
3M™ Mat Edging Roll
Codice prodotto. 17148650
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black
Gray
Stile:
High Profile
Medium Profile
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Stile Dimensione della confezione
17148650 Gray Medium Profile Pezzo
17148560 Black Medium Profile Pezzo
17158560 Black High Profile Pezzo
17168560 Gray High Profile Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 17148650 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7000090555
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    710.00€
    427.19€ / pezzi 1
    Risparmia 282.81€
    39% Sconto
Spedizione stimata: 18-12-2026
A vinyl edging designed to match 3M™ Matting. Meets the needs of providing a smooth transition from the flooring to the matting.
  • For use on vinyl matting to provide an edge that tapers to the floor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensioni (L x P) 30 x 0.038 m
Da utilizzare con (applicazione) Creating an edge that tapers to the floor
Stile Medium Profile
Colore Gray
Lunghezza (sistema metrico) 30 m
Materiale Vinyl
Larghezza (sistema metrico) 0.038 m