Learn More
Tork Tork Matic™ Asciugamani a rotolo
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10450075 Sfoglia Tutto Tork Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue
Natural
Dimensione della confezione:
6 rotoli
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore unitSize
10450075 Blue 6 rotoli
30245604 Natural 6 rotoli
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10450075 Fornitore Tork N. del fornitore 290068
Stock Up Your Lab
Usa il codice promozionale 28007
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Tork Matic™ Asciugamani a rotolo H1
  • Perfetti per le cucine affollate e gli ambienti di lavorazione degli alimenti, gli asciugamani Tork sono anche ben visibili grazie al colore
  • Riduci gli sprechi e migliora l'igiene utilizzando i rotoli con il nostro dispenser compatibile di asciugamani monouso a erogazione singola
  • Morbidi e resistenti agli strappi, gli asciugamani di carta assicurano un'esperienza di asciugatura piacevole
  • Riduci il tuo impatto ambientale: gli asciugamani monouso Tork sono certificati Ecolabel UE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Hand Towel Roll
Lunghezza (sistema imperiale) 164.04 yd.
Lunghezza (sistema metrico) 150 m
Larghezza (sistema imperiale) 8.27 in.
Larghezza (sistema metrico) 21 cm
Materiale Paper
Certificazione/Conformità EU Ecolabel, ISO 50001, FSC Chain-Of-Custody, OHSAS 18001, HACCP, EMAS, FSC Mix Virgin and Rec.fibre, ISO 9001, ISO 14001
Colore Blue
Quantità confezione 6/Cs.
Strato 2-ply
Certifications/Compliance (Europe) EU Ecolabel, ISO 50001, FSC Chain-Of-Custody, OHSAS 18001, HACCP, EMAS, FSC Mix Virgin and Rec.fibre, ISO 9001, ISO 14001