Learn More
Tork Tork Matic™ Asciugamani a rotolo
Codice prodotto. 30245604 Sfoglia Tutto Tork Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Natural
Dimensione della confezione:
6 rotoli
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
30245604 Natural 6 rotoli
30243854 Green 6 rotoli
10450075 Blue 6 rotoli
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30245604 Leverantör Tork Leverantörsnummer 290099
In stock
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tork Matic™ Asciugamani a rotolo H1
  • Perfetti per le cucine affollate e gli ambienti di lavorazione degli alimenti, gli asciugamani Tork sono anche ben visibili grazie al colore
  • Riduci gli sprechi e migliora l'igiene utilizzando i rotoli con il nostro dispenser compatibile di asciugamani monouso a erogazione singola
  • Morbidi e resistenti agli strappi, gli asciugamani di carta assicurano un'esperienza di asciugatura piacevole
  • Riduci il tuo impatto ambientale: gli asciugamani monouso Tork sono certificati Ecolabel UE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Product Type Hand Towel Roll
Lunghezza (sistema imperiale) 164.04 yd.
Lunghezza (sistema metrico) 150 m
Larghezza (sistema imperiale) 8.27 in.
Larghezza (sistema metrico) 21 cm
Materiale Paper
Colore Natural
Quantità confezione 6/Cs.
Strato 2-ply
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.