Descrizione
- Assicurati che gli asciugamani di carta siano sempre disponibili grazie a questo rotolo a capacità elevata, perfetto per le aree bagno ad alta affluenza
- Garantisci un'ottima igiene delle mani e riduci gli sprechi: questi asciugamani monouso, assorbenti e resistenti, vengono erogati singolarmente
- Migliora l'esperienza dei visitatori: questi asciugamani monouso, morbidi e resistenti, offrono un alto livello di comfort durante l'asciugatura delle mani
- Riduci il tuo impatto sull'ambiente: gli asciugamani Tork sono certificati Ecolabel UE
Specifica
Specifica
| Product Type | Paper Towel |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 109.36 yd. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 100 m |
| Larghezza (sistema imperiale) | 8.27 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 21 cm |
| Materiale | Paper |
| Certificazione/Conformità | FSC MIX Credit, EU Ecolabel, FSC Chain-Of-Custody, BRC-IoP, EMAS, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 |
| Colore | White |
| Quantità confezione | 6/Cs. |
| Strato | 2-ply |
| Vedi altri risultati |