Learn More
Corning™ Matrigel™ Growth Factor Reduced (GFR) Basement Membrane Matrix, LDEV-Free
Suited for applications requiring highly defined basement membrane preparation.
2227.12€ - 4338.02€
Specifica
Content And Storage Store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaws. Do not store in frost-free freezer. Keep frozen.
Senza additivi No LDEV
Da utilizzare con (applicazione) Cell Growth and Differentiation, Metabolism/Toxicology Studies, Invasion Assays, In Vitro and In Vivo Angiogenesis Assays, In Vivo Angiogenesis Studies and Augmentation of Tumors in immunosuppressed Mice
Sorgente Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) Mouse Tumor
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15505739
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
356252
50 mL (10 mL x 5) Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15515739
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
356253
100 mL (10 mL x 10) Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Corning extracellular matrices (ECMs) enable researchers to mimic in vivo environments for 2D and 3D cell culture applications.
Corning Matrigel matrix is a solubilized basement membrane preparation extracted from the Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) mouse sarcoma, a tumor rich in extracellular matrix proteins, including Laminin (a major component), Collagen IV, heparan sulfate proteoglycans, entactin/nidogen, and a number of growth factors.
Specifica
Specifica
Store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaws. Do not store in frost-free freezer. Keep frozen.
No LDEV
Cell Growth and Differentiation, Metabolism/Toxicology Studies, Invasion Assays, In Vitro and In Vivo Angiogenesis Assays, In Vivo Angiogenesis Studies and Augmentation of Tumors in immunosuppressed Mice
Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) Mouse Tumor