Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ Filtered 384 Format Pipette Tips
Eliminate pipetter barrel contamination with Thermo Scientific™ Matrix™ Filtered Pipette Tips.
1014.12€
Specifica
Filtrato
Sterilità Sterile
Formato Rack
Da utilizzare con (apparecchiatura) Matrix Impact 125 μl 16 canali, Equalizzatore 384, Thermo Scientific Matrix Impact 16 Channel
Product Line Matrice
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Da utilizzare con (apparecchiatura) Formato Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Da utilizzare con (apparecchiatura) Formato Prezzo Quantità e disponibilità  
10111303
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
7445
125 µl Matrix Impact 125 μl 16 canali, Equalizzatore 384, Thermo Scientific Matrix Impact 16 Channel Rack Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10744824
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
7435
30 µl Matrix Impact 30 μl 16 canali ed Equalizzatore 384, Thermo Scientific Matrix Impact 16 Channel Rack Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Eliminate pipetter barrel contamination with Thermo Scientific™ Matrix™ Filtered Pipette Tips. Rigorously tested to ensure optimum performance, these filtered tips eliminate the risk of cross-contamination from aerosols created while pipetting genomic material, bacterial samples or other precious samples.
Benefits:
  • Stringent testing guarantees filter tips that effectively block aerosols.
  • Hydrophobic polyethylene filter material ensures no particulates contaminate samples.
  • Inadvertent contact with filter will not contaminate sample or result in sample loss.
  • Easy to open packaging maintains product sterility while providing easy access.
  • Hinged lid allows rack to be opened without laying lid on benchtop, helping maintain sterility.
  • Racks are sealed in thick polyethylene bag for sterility, which is easy to open with simple snap-and-tear packaging.
Stringent Filter Testing:
  • Filter must meet certain porosity requirements and must form a complete barrier across face of tip.
  • To ensure defects are not present, two specific tests are performed: mercury intrusion and particle count testing.
  • Mercury Intrusion Testing (QC 13.1 - QC 13.8) ensures the filter itself meets specific aerosol blocking requirements.
  • Particle Count Testing (Test Protocol QAS-0100) ensures filter is effective at blocking aerosols after installation into tip; also ensures proper shape and fit of filter.
  • Every lot of tips is tested by drawing a vacuum of aerosols against the filter and ensuring particles do not pass through.
Recommended for:
  • Bacteriology
  • Gel loading
  • PCR setup
  • Preventing cross-contamination during routine pipetting
Specifica
Specifica
Rack
Matrice
Sterile
Matrix Impact 125 μl 16 canali, Equalizzatore 384, Thermo Scientific Matrix Impact 16 Channel