Learn More
IKA™ MATRIX Orbital Delta F2.0
Codice prodotto. 16258681 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di velocità:
0 to 1500 rpm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di velocità Dimensione della confezione
16258681 0 to 1500 rpm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16258681 Fornitore IKA™ N. del fornitore 0030000753
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-01-2027
IKA MATRIX Orbital Delta F2.0 mixes and heats with a fixed insert for 24 x 2.0 ml tubes. Whether its blood samples, pharmaceutical agents, DNA/RNA samples or ELISA assays – samples with even the smallest volumes mix reliably and completely in all laboratory applications.
  • Large and clear display with a convenient menu structure allows for intuitive operation
  • Speeds of up to 1,500 rpm and shaker diameter of 3 mm ensure the liquid mixes quickly and effectively
  • Two different speed modes for gentle heating of the samples
  • Programmable ramps allow for automatic execution of mixing and heating tasks
  • Smart speed adjustment according to insert, attachment and filling volume
  • Aluminum die cast housing ensures secure positioning, excellent stability and everyday robustness •No cross-contamination and an optimal mixing result
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Orbita 3 mm
Capacità portata carico (sistema metrico) 0.3 kg
Accuratezza del controllo della velocità 14 rpm Steps
Intervallo di velocità 0 to 1500 rpm
Temperature Range (Metric) Ambient +4° to 100°C
Capacità Tubes
Tipo di spina EU Plug
Precisione termica 0.5°C
Uniformità termica 0.5 (at 20°C to 45°C); 1.5°C
Frequenza 50/60 Hz
Materiale Aluminum die-cast housing
Peso (sistema metrico) 9.2 kg
Display TFT
Intervallo di umidità 80%
Include Power cable; USB cable
N. di posizioni 24
Stile della piattaforma Fixed attachment
Intervallo temporizzatore 0 to 6000 min.