Learn More
Thermo Scientific™ Serbatoi per reagenti Matrix™
Description
Innovative vaschette per reagenti Thermo Scientific™ Matrix dal design esclusivo, adatte per numerose applicazioni. Questi serbatoi sterili presentano una base estremamente ampia per una maggiore rigidità e stabilità, contribuendo a evitare fuoriuscite. Il serbatoio suddiviso in sezioni da 25 ml consente il pipettaggio di due diversi reagenti con un massimo di otto canali su un lato e quattro sull'altro; il recupero risulta massimizzato se si utilizza un solo canale e una piccola quantità di reagente.
- Trough within a trough maximizes amount of liquid accessible to pipet tips when using small amounts of reagent
- Pour-off spouts on all four corners reduce spillage when pouring reagents out of reservoir
- Graduations on inside wall enable quick measurement of remaining liquid
- Sterile reservoirs are packaged in snap and tear bags, maintaining sterility while being easy to open
Specifications
Specifications
| Colore | Bianco |
| Capacità (sistema metrico) | 75 ml |
| Materiale | Polipropilene sterilizzabile in autoclave |
| Sterilità | Non sterili |
| Tipo | Serbatoio reagente |
| N. per custodia | 10 |
| Autoclavabile | Sì |